Learn More
Macherey-Nagel™ Accessories for Stainless Steel HPLC Columns
Codice prodotto. 10082691 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Connector
Cutter Cone Fits
Locking Screw
Terminal Screw
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 5
Codice prodotto. 10082691
Marca: Macherey-Nagel™ 718582
Macherey-Nagel™ Accessories for Stainless Steel HPLC Columns include: plastic column end caps, capillary unions (100mm x 1/16 in. x 0.25mm), 1/16 in. nuts for connecting capillaries, and 1/16 in. ferrules.
Stainless steel columns are most frequently used in HPLC. The material is corrosion resistant, pressure stable and easy to work mechanically.
Specifica
Tipo Locking Screw
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Locking Screw
Quantità confezione 4 Pack
Da utilizzare con Analytical HPLC Columns
Materiale Plastic