Learn More
TFA Dostmann™ Termometro temperatura massima-minima
Codice prodotto. 11994337
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–30 - 50 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11994337
Marca: TFA Dostmann™ 10.3016
Solo null disponibili
Specifica
Materiale Plastica
Peso (sistema metrico) 76 g
Product Type Termometro
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (Metric) -30°C
Temperature Range (Metric) –30 - 50 °C