Learn More
Kartell™ Supporto per micropipette in plastica
Click to view available options
Posizioni:
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dimensioni: 145L x 70 mm A
- Pratico supporto da banco
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Capacità | Micropipettes |
| Materiale | Plastic |
| Posizioni | 3 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Micropipette |
| N. per confezione | Confezione da 1 |
| Quantità | Confezione da 1 |