Learn More
Brady™ Plastic Mini Pictogram Signs
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
| Alternate Part Number | PIC 315-TRI 50-B-7586 10 ea/sheet |
| Materiale | Plastic |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for pictograms and blank panels |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Spessore | 0.026 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Temperature Range (Metric) | -20°C to 80°C |
| Forma | Triangular |
| Vedi altri risultati |