Learn More
Sampling Systems™ Plastic Powder Funnels
Codice prodotto. 15899411 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100mm
150mm
200mm
250mm
350mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15899411
Marca: Sampling Systems™ 8023P100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These Plastic Powder Funnels are ideal for loading powder into drums, containers or kegs.
  • Manufactured from either PP or HDPE
  • Crevice-free
  • Available in a range of diameter sizes
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 100mm
Diametro (sistema metrico) gambo 26mm
Materiale Polypropylene
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Loading powder into containers