Learn More
Sampling Systems™ Plastic Powder Funnels
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100mm
150mm
200mm
250mm
350mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from either PP or HDPE
- Crevice-free
- Available in a range of diameter sizes
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 100mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 26mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Loading powder into containers |