Learn More
Buerkle™ Plastic Powder Funnels
Codice prodotto. 10085091 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10085091
Marca: Buerkle™ 96060240
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Powder funnel for safe filling of containers. 9606-0240 with fine sieve made of phosphor-bronze (not for use with foodstuffs).
  • Made of PP/PE
  • For safe filling of powders
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) parte superiore 253 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 50 mm
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (applicazione) For Foodstuffs