Learn More
Saint-Gobain Plastic Sanitary Couplings
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Pressione massima:
200 psi
Descrizione
- Reduces dead space and improves flow.
- Tapered funnel design provides a steady fluid flow.
- Smooth inner surface prevents particle entrapment.
- Seamless construction prevents contamination by eliminating leaks and areas of potential bacterial growth.
- Material meets USP Class VI requirements and is FDA compliant for food contact.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Meets USP Class VI requirements and is FDA compliant for food contact |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | 1/2 in. ID tubing, 1/2 in. mini clamp |
| Da utilizzare con (applicazione) | FDA compliant for food contact |
| Dimensioni dei tubi | Fits 1/2 in. ID tubing |
| Metodo di sterilizzazione | Gamma |
| Larghezza (sistema imperiale) | 31/32 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 13/16 in. |