Learn More
Fisherbrand™ Tela filtrante in nylon
Codice prodotto. 11754559 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11754559
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For sieving or precision filtration of biological and chemical solutions. Fisherbrand™ Nylon Filter Cloths, 300 mm x 300 mm are available in a comprehensive range of pore sizes.
  • Operating temperature of -40° to +115°C
  • Excellent compatibility with alcohols
  • Resistant to aggressive solvents
  • Applications include solvent filtration and particle analysis
Specifica
Dimensione del poro 30 μm
Diametro (sistema metrico) esterno 300 mm
Materiale del telaio Plastic
Mesh Material Nylon