Learn More
Buerkle™ Plastic Single-use Pipets
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polystyrene, crystal clear
- For aqueous solutions
- |Polystyrene, crystal clear
Specifica
Specifica
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Training Purposes, in Industrial Labs, During Field Research and Applications Where Pipettes Made of Glass Cannot be Used, e.g. in Fluorine and Silicate Chemistry |
| Colore | Translucent |
| Volume (sistema metrico) | 100 mL |
| Tipo | Single Use Pipette |
| Monouso | Single-use |