Learn More
Buerkle™ Plastic Single-use Pipets
Codice prodotto. p-8002444 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11832293
Marca: Buerkle™ 75560050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pipettes made of plastic are particularly suited for training purposes, in industrial labs, during field research and applications where pipettes made of glass cannot be used, e.g. in flourine and silicate chemistry
  • Polystyrene, crystal clear
  • For aqueous solutions
  • |Polystyrene, crystal clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) For Training Purposes, in Industrial Labs, During Field Research and Applications Where Pipettes Made of Glass Cannot be Used
Quantità Each
Colore Crystal Clear
Volume (sistema metrico) 50 mL
Tipo Disposable Pipette