Learn More
Epredia™ Scatole per vetrini in plastica
Codice prodotto. 12628336 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Red
White
Capacità vetrino:
100
25
25 Slides; 48 Slides; 50 Slides
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 12628336
Marca: Epredia™ B1780
Queste resistenti scatole consentono di conservare un numero elevato di vetrini in uno spazio ridotto.
  • Durable ABS plastic construction and internal cork lining safeguards slides
  • Store and protect 25, 50 or 100 slides
  • Index card fits in lid to record slide titles
  • Numbered slots on box correspond to lid index to maintain organization
  • Lids separate from 25- and 50-slide boxes for easy storage and retrieval
  • Available in red, white or blue for color-coding or aesthetic preference
  • 50-slide box opens and shuts using a plastic latch; 100-slide box has a hinged lid with a metal clasp
Dimensions (closed)
25-Slide Box: 5.5" × 3.375" × 1.25" (9.5 × 8.3 × 3.8cm)
50-Slide Box: 8.25" × 3.375" × 1.25" (21 × 8.5 × 3cm)
100-Slide Box: 8.25" x 6.375" x 1.25" (21 x 16 x 3cm)
Please Note: Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità vetrino 25
Colore White
Descrizione 25 slide box; White
Sostegni dispositivo 25, 48, 50 Slides
Dimensioni (L x P x A) 5.5 x 3.375 x 1.25 in. (9.5 x 8.3 x 3.8 cm)
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.5 cm
Materiale ABS Plastic
Larghezza (sistema imperiale) 3.375 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.3 cm