Learn More
Heathrow Scientific™ Plastic Slide Mailer
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
:
Plastic Slide Mailer: 1 place; Natural color
Descrizione
Ideal for secure shipping and storing of microscope slides.
- Polypropylene protectors hold one standard (25 x 75 mm and 1 x 3 in.) slide securely
- Large, easy to-secure snaps for safe storage for valuable slides
- Natural colored plastic for easy identification and labeling
- Disposable, yet sturdy
Specifica
Specifica
| Tipo | Slide Holder |
| Capacità vetrino | 1 |
| Colore | Natural |
| Descrizione | 1 Place |
| Dimensioni (L x P x A) | 3.3 x 1.6 x 0.2 in |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage or shipping |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard microscope slides (25 x 75 mm or 1 x 3 in) |
| Materiale | Plastic |
| Quantità | 50 Pk. |