Learn More
KD Scientific Plastic Syringe
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Luer Slip
Tuberculin Luer Slip
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Beskrivning
- KD Scientific offre una nuova linea di siringhe sterili in plastica monouso per tutte le applicazioni scientifiche
- Le siringhe Norm-ject sono la soluzione ideale per ogni situazione
- Il loro esclusivo sistema in due parti è privo di lattice e non contiene lubrificanti siliconici o gomma
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale | Polyethylene (Plunger) |
| Calibro dell'ago | No Needle Included |
| Senza lattice | Yes |
| Product Type | Syringe |
| Monouso | Single-use |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | KD Scientific Syringe Pumps |
| Tipo di collegamento | Luer Slip |
| Graduated | Yes |
| Sterilità | Sterile |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering