Learn More
Cytiva Plastic TC Clamp
Codice prodotto. 11380062 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
25 mm connection
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11380062
Marca: Cytiva 18116918
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with the ÄKTA™ Pilot chromatography system. Cytiva Plastic TC Clamp is a white 25mm tri-clamp for providing a sanitary, secure connection.
  • White 25mm tri-clamp
  • For use with the ÄKTA™ Pilot chromatography system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm connection
Quantità confezione 1 Pack
Da utilizzare con ÄKTA Pilot Chromatography System
Materiale Plastic