Learn More
RUBIS Pinzette in plastica
Click to view available options
Stile punta:
Punta a maglia
Punta piatta
Punta sottile
Punto grande
Rotondo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Plastica PBT
- Evita i graffi sui componenti delicati
- Facile da usare
- Alta precisione
- 100% Made in Svizzera
Specifica
Specifica
| Stile punta | Punta piatta |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.72 in. |
| Materiale | Plastica PBT |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Product Type | Pinzette |
| Quantità (N. per custodia) | 1 ciascuno |
| Tipo | Pinzette |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.