Learn More
RUBIS Pinzette in plastica
Codice prodotto. 11799594
Encompass_Preferred
Click to view available options
Stile punta:
Punta a maglia
Punta piatta
Punta sottile
Punto grande
Rotondo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11799594
Marca: RUBIS K6
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pinzette in plastica - PBTP
  • Plastica PBT
  • Evita i graffi sui componenti delicati
  • Facile da usare
  • Alta precisione
  • 100% Made in Svizzera
Specifica
Stile punta Punta a maglia
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Materiale Plastica PBT
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Pinzette
Quantità (N. per custodia) 1 ciascuno
Tipo Pinzette
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.