Learn More
Kartell™ Tappi rastremati a cono in polietilene
Codice prodotto. 11336364
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8.1 mm
10.4 mm
12.2 mm
16.4 mm
25.8 mm
Colore:
Blu
Giallo
Marrone
Nero
Verde
Giunto rastremato standard:
Cono NS 10/19
Cono NS 14/23
NS 12/21 cono
NS 19/26 Cone
NS 29/32 cono
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11336364
Marca: Kartell™ 0124100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features tapered conical-shaped bottom to ensure sealing action.
  • Made from Polyethylene for tight and secure seal
  • Raised embossed easy-to-read sizes
  • Color-coded
Specifica
Certificazione/Conformità Standard DIN 12242
Descrizione Conico
Giunto rastremato standard Cono NS 10/19
Colore Blu
Diameter (Metric) Bottom 8.1 mm
Materiale Polietilene
Product Type Conico
Forma Conico