Learn More
Kartell™ Tappi rastremati a cono in polietilene
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8.1 mm
10.4 mm
12.2 mm
16.4 mm
25.8 mm
Colore:
Blu
Giallo
Marrone
Nero
Verde
Giunto rastremato standard:
Cono NS 10/19
Cono NS 14/23
NS 12/21 cono
NS 19/26 Cone
NS 29/32 cono
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Made from Polyethylene for tight and secure seal
- Raised embossed easy-to-read sizes
- Color-coded
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Standard DIN 12242 |
| Descrizione | Conico |
| Giunto rastremato standard | Cono NS 10/19 |
| Colore | Blu |
| Diameter (Metric) Bottom | 8.1 mm |
| Materiale | Polietilene |
| Product Type | Conico |
| Forma | Conico |