Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo largo
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 300
pezzi 700
Descrizione
- Polyethylene body with polypropylene cap
- Secured by tagging points on bottle and cap
- Confidential notes can be placed in space between insert sealing plug and cap
- Suitable for storing food stuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Materiale | Polyethylene |
| ID collo (sistema metrico) | 34.5 mm |
| Linea di prodotti | Bottle |
| Graduazioni | 50 mL |
| Certificazione/Conformità | EC Regulation 1935/2004, EC Regulation 10/2011 |
| Graduated | Yes |
| Bocca | Wide |
| Altezza (sistema metrico) | 158 mm |
| Vedi altri risultati |