Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polipropilene con collo stretto
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
- Autoclavable
- Heavy-walled bottle
- Secured with shoulder and cap tag
- Suitable for food stuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Parametri di certificazione | DIN 13316 e 168 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trasporto di acque reflue tossiche, acqua di alimentazione caldaie |
| Materiale | Polipropilene |
| ID collo (sistema metrico) | 19 mm |
| Linea di prodotti | Bottiglia |
| Graduazioni | 25 ml |
| Graduated | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Product Type | Bottiglia a collo stretto |