Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polipropilene con collo stretto
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
- Autoclavable
- Heavy-walled bottle
- Secured with shoulder and cap tag
- Suitable for food stuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Parametri di certificazione | DIN 13316 and 168 |
| Materiale | Polypropylene |
| ID collo (sistema metrico) | 13mm |
| Linea di prodotti | Bottle |
| Graduazioni | 10mL |
| Graduated | Yes |
| Bocca | Stretta |
| Product Type | Narrow Mouth Bottle |