Learn More
Kartell™ Connettori per tubi diritti rastremati in polipropilene
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4-6 mm
6-8 mm
8-10 mm
10-12 mm
12-14 mm
Quantità confezione:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
For straight connection of tubings with different diameters.
- Constructed from polypropylene
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4-6 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | For straight connection of different diameter tubing |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Dimensione della porta | 2mm bore |
| Forma | Diritto |
| Product Type | Connettori conici diritti per tubazioni |