Learn More
Kartell™ Connettori per tubi diritti rastremati in polipropilene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11954349
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4-6 mm
6-8 mm
8-10 mm
10-12 mm
12-14 mm
Quantità confezione:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11954349
Marca: Kartell™ 7051300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For straight connection of tubing with different diameters.
For straight connection of tubings with different diameters.
  • Constructed from polypropylene
  • Autoclavable
Specifica
Diametro (sistema metrico) 10-12 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.39 in. to 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 10 to 12 mm
Da utilizzare con (applicazione) For straight connection of different diameter tubing
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensione della porta 6.5mm bore
Forma Diritto
Product Type Connettori conici diritti per tubazioni