Learn More
Kartell™ Connettori per tubi diritti rastremati in polipropilene
Codice prodotto. p-8000636
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4-6 mm
6-8 mm
8-10 mm
10-12 mm
12-14 mm
Quantità confezione:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11924349
Marca: Kartell™ 7051000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For straight connection of tubing with different diameters.
For straight connection of tubings with different diameters.
  • Constructed from polypropylene
  • Autoclavable
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4-6 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) For straight connection of different diameter tubing
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensione della porta 2mm bore
Forma Diritto
Product Type Connettori conici diritti per tubazioni