Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a T non rastremati
BIOPHARMA
Designed with serrations to hold hoses tightly and prevent slipping.
Marca:  Kartell™ 7046000
4.99 EUR valido fino al 2025-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "24159" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11994349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.95€
    5.00€ / pezzi 10
    Risparmia 1.95€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed with serrations to hold hoses tightly and prevent slipping.
  • Made from polypropylene
  • Autoclavable
  • Chemical- and temperature-resistant
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations