Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a Y non rastremati
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
8 mm
10 mm
14 mm
Quantità confezione:
10/Pk.
10/confezione
100/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
Descrizione
- Made from polypropylene
- Autoclavable
- Nominal dimensions
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Soddisfa le normative FDA. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE e IVD |
| Diametro (sistema metrico) | 14 mm |
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Useful for any hoses system and vacuum line |
| Quantità confezione | 100/confezione |
| Dimensione della porta | 9.7mm bore |
| Forma | Forma a Y |
| Product Type | Connettore a Y non rastremati per tubazioni |