Learn More
Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces
Codice prodotto. 10133682
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
Trasparente
White
Product Type:
Breakable Module F8 (x12) in Frame
Lock-Well Module C8 (x12) in Frame
Microplate
Solid Module F8 (x12) in Frame
Trattamento superficiale:
Glutathione
Streptavidin
Total Volume (Metric) Well:
120 μL
350 μL
400 μL
400 µl
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Product Code. 10133682
Brand: Thermo Scientific™ 436017
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Help reduce variability in molecular orientation with these plates and modules with affinity binding surfaces.
Help reduce variability in molecular orientation with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces.
Affinity Capture Surfaces (Passive Streptavidin and Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate and Glutathione, BioBind)
  • Highly specific binding
  • Reduced variability in molecular orientation
  • Immobilizer surfaces improve signal to noise ratios
  • Streptavidin biotin interaction can be exploited to immobilize a wide range of biomolecules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Metodo di rilevamento Colorimetric
Imballaggio 15 Cases
Binding Type Affinity
Colore Clear
Product Type Microplate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 120 μL
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 50 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Streptavidin
Total Volume (Metric) Well 120 μL
Forma pozzetto Square, Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 15
N. per confezione 1
Bloccaggio piastra Unspecified
Quantità 15/Cs.
Target Molecule Biotinylated