Learn More
Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces
Codice prodotto. 10604617
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
Trasparente
White
Product Type:
Breakable Module F8 (x12) in Frame
Lock-Well Module C8 (x12) in Frame
Microplate
Solid Module F8 (x12) in Frame
Trattamento superficiale:
Glutathione
Streptavidin
Total Volume (Metric) Well:
120 μL
350 μL
400 μL
400 µl
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Codice prodotto. 10604617
Marca: Thermo Scientific™ 95029293
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Help reduce variability in molecular orientation with these plates and modules with affinity binding surfaces.
Help reduce variability in molecular orientation with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces.
Affinity Capture Surfaces (Passive Streptavidin and Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate and Glutathione, BioBind)
  • Highly specific binding
  • Reduced variability in molecular orientation
  • Immobilizer surfaces improve signal to noise ratios
  • Streptavidin biotin interaction can be exploited to immobilize a wide range of biomolecules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di rilevamento Colorimetric
Imballaggio 5 Cases
Binding Type Affinity
Colore Clear
Product Type Breakable Module F8 (x12) in Frame
Volume (sistema metrico) di lavorazione 200 μL
Trattamento superficiale Streptavidin
Total Volume (Metric) Well 400 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 5
N. per confezione 5
Bloccaggio piastra Unspecified
Target Molecule Biotinylated