Learn More
Thermo Scientific™ Plates and Modules with Covalent Binding Surfaces
Codice prodotto. 10062242
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Clear
Nero
Trasparente
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
50 μL
100 μL
100 µl
Product Type:
Microplate
Modulo solido C8 (x12) nel telaio
Solid plate 384-Well
Solid plate 96-Well
Trattamento superficiale:
Amine
Ammina
Covalent Binding
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Codice prodotto. 10062242
Marca: Thermo Scientific™ 436009
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduce the amount of reagents used in the lab by using these plates and modules with covalent binding surfaces.
Reduce the amount of reagents used in the lab with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Covalent Binding Surfaces.
Covalent Surfaces (CovaLink™ and Immobilizer Amino)
  • Minimal leaching
  • Withstand vigorous washing
  • Coating with lower amounts of reagent may be possible
  • Control of orientation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Metodo di rilevamento Colorimetric
Matrice 16 x 24
Imballaggio 30 Cases
Binding Type Covalent
Colore Clear
Product Type Solid plate 384-Well
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 120 μL
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 50 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Amine
Total Volume (Metric) Well 120 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 30
N. per confezione 5
Bloccaggio piastra Unspecified
Quantità 30/Cs.
Target Molecule Peptides
Immobilizer is a trademark of Exiqon A/S, Vedbaek, Denmark. The product is produced under license from Exiqon A/S and covered by EP 08 20483 and foreign application and patents.