Learn More
Thermo Scientific™ Plates and Modules with Covalent Binding Surfaces
Codice prodotto. 10432612
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Clear
Nero
Trasparente
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
50 μL
100 μL
100 µl
Product Type:
Microplate
Modulo solido C8 (x12) nel telaio
Solid plate 384-Well
Solid plate 96-Well
Trattamento superficiale:
Amine
Ammina
Covalent Binding
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Codice prodotto. Colore Volume (sistema metrico) di lavorazione Product Type Trattamento superficiale unitSize
10432612 Bianco 100 μL Solid plate 96-Well Covalent Binding pezzi 30
10316872 Trasparente 100 µl Microplate Ammina pezzi 30
10052232 Nero 100 μL Microplate Amine pezzi 30
10062242 Clear 50 μL Solid plate 384-Well Amine pezzi 30
10029152 Black 50 μL Solid plate 384-Well Amine pezzi 30
10432802 Trasparente 100 µl Microplate Amine pezzi 30
10646083 Trasparente 100 μL Microplate Amine pezzi 30
10499762 Trasparente 100 µl Modulo solido C8 (x12) nel telaio Covalent Binding pezzi 30
8 options
Codice prodotto. 10432612
Marca: Thermo Scientific™ 436007
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reduce the amount of reagents used in the lab by using these plates and modules with covalent binding surfaces.
Reduce the amount of reagents used in the lab with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Covalent Binding Surfaces.
Covalent Surfaces (Thermo Scientific™ CovaLink™ and Immobilizer Amino)
  • Minimal leaching
  • Withstands vigorous washing
  • Coating with lower amounts of reagent may be possible
  • Control of orientation
Immobilizer is a trademark of Exiqon A/S, Vedbaek, Denmark. The product is produced under license from Exiqon A/S and covered by EP 08 20483 and foreign application and patents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Metodo di rilevamento Chemiluminescence
Matrice 8 x 12
Imballaggio 30 Cases
Binding Type Covalent
Colore Bianco
Product Type Solid plate 96-Well
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 400 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 100 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Covalent Binding
Total Volume (Metric) Well 400 μL
Forma pozzetto Round, Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 30
N. per confezione 5
Bloccaggio piastra Unspecified
Target Molecule Peptides
Immobilizer is a trademark of Exiqon A/S, Vedbaek, Denmark. The product is produced under license from Exiqon A/S and covered by EP 08 20483 and foreign application and patents.