Learn More
Grant Instruments™ Platform for PMS-1000i Microplate Shaker
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PMS-1000i
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Large enough to hold 4 microplates
- For use with PMS-1000i Microplate Shaker
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) piattaforma | 205 mm |
| Larghezza (sistema metrico) piattaforma | 220 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PMS-1000i |