Learn More
Grant Instruments™ Platform For V-32 Vortex Mixer
Click to view available options
N. di posizioni:
6
32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with V-32 Vortex Mixer
Replacement Platform PV-32:
- Fits 3 tube sizes:
- 16 x 1.5mL
- 8 x 0.5mL
- 8 x 0.2mL
Universal 6-socket platform PV-6:
- 6 x 10mL tubes
- 15mm maximum tube dia.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | V-32 |
| N. di posizioni | 6 |