Learn More
Grant Instruments™ Platform For V-32 Vortex Mixer
Codice prodotto. p-8328240
Click to view available options
N. di posizioni:
6
32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11446367
Marca: Grant Instruments™ PV32
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Creates versatility with platforms that accommodate a variety of tube sizes.
For use with V-32 Vortex Mixer
Replacement Platform PV-32:
  • Fits 3 tube sizes:
    • 16 x 1.5mL
    • 8 x 0.5mL
    • 8 x 0.2mL
Universal 6-socket platform PV-6:
  • 6 x 10mL tubes
  • 15mm maximum tube dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) V-32 Multi Vortex Mixer
N. di posizioni 32