Learn More
Grant Instruments™ Platform for Grant PSU10i Oribtial Shaker
Codice prodotto. 11461058
Click to view available options
Capacità:
12 x 100 to 150 mL Flasks and Beakers
6 x 250 to 300 mL Flasks and Beakers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11461058
Marca: Grant Instruments™ P6250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes clamps to keep flasks and beakers from spilling. Grant Instruments™ Platform for Grant Oribtial Shakers and Shaker Incubators are interchangeable to accommodate a variety of vessels.
  • Includes clamps to keep vessels secure
  • For use with
    • ES-20 Shaker Incubator
    • PSU 10i Orbital Shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 6 x 250 to 300 mL Flasks and Beakers
Dimensioni (L x P) 250 x 190 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) PSU-10i Orbital Platform Shaker
N. di posizioni 6