missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Platform for Innova™ 2300/43/43R and Excella™ E10/E25/E25R Shakers and Fernbach Flasks

Codice prodotto. 11396004
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
76 x 46 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11396004

Marca: Eppendorf™ AG28

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This dedicated platform fits these shaker models and holds Fernbach flasks.

  • Holds 2.8 L Fernbach flasks
  • Dedicated platform
  • Made of aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 2.8 L Fernbach Flasks
Materiale Aluminum
Dimensioni (L x P) 76 x 46 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Innova™ 2300/43/43R and Excella™ E10/E25/E25R Shakers
N. di posizioni 6
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato