Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Microplate Shakers
Codice prodotto. 16594792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
96-well microplate clamps
Platform Large
Platform Large Assemble
Dimensioni (L x P x A):
54 x 19 x 19 mm
292 x 275 x 14 mm
292 x 275 x 25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16594792
Marca: Thermo Scientific™ 88882114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get assorted accessories for Digital Microplate Shakers
Assorted accessories for Digital Microplate Shakers
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Platform
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A) 292 x 275 x 14 mm
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 11.49 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 292 mm
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 10.82 in.
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 275 mm
Descrizione Platform Large
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rocker, Rotator, mixer
Size Large
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years