Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Microplate Shakers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
96-well microplate clamps
Platform Large
Platform Large Assemble
Dimensioni (L x P x A):
54 x 19 x 19 mm
292 x 275 x 14 mm
292 x 275 x 25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Assorted accessories for Digital Microplate Shakers
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Product Type | Platform |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Dimensioni (L x P x A) | 292 x 275 x 14 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma | 11.49 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) piattaforma | 292 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) piattaforma | 10.82 in. |
| Larghezza (sistema metrico) piattaforma | 275 mm |
| Descrizione | Platform Large |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rocker, Rotator, mixer |
| Vedi altri risultati |