Learn More
Thermo Scientific™ Platform Rocker Stacking Bars
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 108 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Accessory for use with Digital Tube Rocker, 120V and Digital Tube Rocker, 230V
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 108 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Double Layer Tray (88882148), Basic Vortex Mixer, 230V (88882012), Rubber Strips (88882103) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Digital Platform Rocker 120V (88882013), Digital Platform Rocker 230V (88882014) |
| N. di posizioni | 4 stacking bars for 2nd platform rocker tray installation |