Learn More
Platinum, 1% on polyethyleneimine/SiO2, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11385687
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11385687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043407.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reduction reactions
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Nota nome 1% on polyethyleneimine/SiO2
Forma fisica Beads
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral acids and organic acids.