Learn More
Platinum 20 wt% Rhodium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7058795
Click to view available options
Quantità:
25 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
Codice prodotto. 11349388
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043274.BU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum 20 wt% Rhodium wire
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) dia.
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pt:Rh; 80:20 wt%
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.24g/25cm
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00198186
Percent Purity 99.9%