Learn More
Platinum, 99.9%, Technical, Metal Wire, 0.127 X 100mm, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10589000 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 cm
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
10cm
Codice prodotto. 10589000
Marca: Fisher Chemical P/3610/88
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore Silver
CAS 6-4-7440
Punto di fusione 1772°C
Punti di ebollizione 3827°C
Quantità 10 cm
Imballaggio Plastic powder jar
Forma Solid
Formula molecolare Pt
Numero MDL MFCD00011179
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
IUPAC Name platinum
Molecular Weight (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Peso formulazione 195.08g/mol