missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Platinum, 99.9%, Technical, Metal Wire, 0.3mm, SLR, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 11428752 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 cm
50 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
100cm
10cm
50cm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11428752

Marca: Fisher Chemical P/3600/87

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]

Specifica

Colore Silver
Punto di fusione 1772°C
Punti di ebollizione 3827°C
Quantità 100 cm
Imballaggio Plastic powder jar
Forma Solid
Peso formulazione 195.08g/mol
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato