Learn More
Platinum black, high surface area, HiSPEC™
Codice prodotto. 11320498
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11320498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043838.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Form: S.A. 25.0-30.4m2/g | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinum black is used in polymer electrolyte fuel cells, microbial fuel cells, and phosphoric acid fuel cell applications. It is also used as a recombination catalyst for hydrogen elimination. It is also used as a building block for sensor elements. It is used as a catalyst and as a gas absorbent. It is also useful for the electrochemical detection of hydrogen peroxide and nitrite in microchannel. It is useful for the anodic oxidation of ammonia in aqueous potassium hydroxide electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-06-4
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Colore Gray
Aspetto Dark gray powder
Quantità 0.25 g
Odore Odorless
Forma Powder