Learn More
Masterflex™ Platinum-Cured Silicone Tubing
Codice prodotto. 13464566
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.4 mm
12.8 mm
19.1 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12.7 mm
15.9 mm
19.2 mm
25.4 mm
Pressione massima:
12 psi
17 psi
8 psi
9 psi
Dimensione della confezione:
7.50m
Pezzo
Codice prodotto. 13464566
Marca: Masterflex™ 9580221
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for pharmaceutical, biotechnology, aerospace, food and beverage and general lab applications
  • Translucent platinum-cured silicone tubing.
  • Excellent heat resistance, low compression set.
  • Odorless, nontoxic.
  • Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600).
  • Meets USP Class VI; exceeds 3A Sanitary Standards.
  • Tubing is manufactured according to GMP.
  • Temperature range: -58 to +446°F (-50 to +230°C).
  • Sterilize: Autoclave or gamma irradiation.
Specifica
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-Phthalate;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;NSF-61;3A;NSF-51;USP
Descrizione Platinum-cured, excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic, translucent.
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 12.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 15.9 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.6 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical, biotechnology, aerospace, food and beverage, and general lab applications.
Min. Operating Temperature (English) -60°F
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 25 ft./Pk.
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Gamma
Colore Semitrasparente
Pressione massima 8 psi
Max. Operating Temperature (English) 460°F
Max. Operating Temperature (Metric) 237°C