missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E in., celon Platinum-Cured Silicone Tubing

Codice prodotto. 30053791 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
11/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30053791

Marca: E in., celon 5011786

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pumpable tubing that is resilient across e in., treme temperatures and FDA compliant, making it a perfect fit for a diverse range of applications

Suitable for food, beverage, laboratory, and more. Enhanced durability offers superior resilience and stretchability to minimize replacements. The natural translucent color provides visual assurance. Withstands repeated sterilization, making it ideal for frequent cycles. Free of BPA, late in., , and phthalates. Odorless, tasteless, and inert

Specifica

Diametro (sistema imperiale) interno 3/16 in.
Materiale Platinum-cured Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 5/16 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Colore Semitrasparente

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato