Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone polimerizzato al platino
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
Dimensione della confezione:
1 confezione
25ft
7.50m
Pezzo
Descrizione
- Odorless, nontoxic, translucent
- Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI
- Tubing is manufactured according to GMP
- Temperature range: -58 to 446°F (-50 to 230°C)
- Sterilize: Autoclave or gamma irradiation
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, USP, USDA, GMP |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9.5 mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Sterilità | Sterili |
| Colore | Semitrasparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | da –60 a 460 °C |