Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone polimerizzato al platino
Codice prodotto. 11848671
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
Dimensione della confezione:
1 confezione
25ft
7.50m
Pezzo
Codice prodotto. 11848671
Marca: Masterflex™ 9580210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this silicone tubing for pharmaceutical, biotechnology, aerospace, food and beverage, and general lab applications. Platinum-Cured Silicone Tubing features excellent heat resistance and low compression set.
  • Odorless, nontoxic, translucent
  • Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI
  • Tubing is manufactured according to GMP
  • Temperature range: -58 to 446°F (-50 to 230°C)
  • Sterilize: Autoclave or gamma irradiation
Specifications
Certificazione/Conformità FDA, USP, USDA, GMP
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 11.1 mm
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C