missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Platinum-Cured Silicone Tubing,hore A

Codice prodotto. p-200105183 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Dimensione della confezione:
15m

Codice prodotto. 30052959

Marca: Cole-Parmer 5011972

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Durable tubing offers long service life in peristaltic pump or pinch valve applications

Extruded to precise dimensional tolerances for accuracy. Tasteless/odorless tubing—helps maintain fluid integrity. Does not contain BPA or phthalates. Translucent tubing provides good clarity. Cleanroom packed and double bagged package. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, EtO, and chemical sterilants. Complies with U.S. Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP), General Chapter 88 Class VI, Biological reactivity Tests, In Vivo (2020). Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Specifica

Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-Phthalate;USP;RoHS
Diametro (sistema imperiale) interno 1/2 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3/4 in.
Overall Length (English) 50 ft.

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato