Learn More
Platinum foil, 0.127mm (0.005in) thick, Premion™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11364488
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
Codice prodotto. 11364488
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042370.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx.1.7g/25 x 25mm | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Colore White
Aspetto Silvery white foil
Densità 21.45g/cm3 at 20°C
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Forma Foil